Key Documents
734322
Sigma-Aldrich
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid-19,19,20,20,20-d5
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
EPD-d5, Timnodonic acid-d5
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20D5H25O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.48
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Pf
-54--53 °C (lit.)
Densité
0.958 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+11
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-/i1D3,2D2
Clé InChI
JAZBEHYOTPTENJ-YSTLBCQOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup