733962
2-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Solubilité
1.454 at 20 °C
Densité
1.204 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
FC(F)c1ccccn1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
Clé InChI
KUHSAAHTEMAJTF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.1 °F
Point d'éclair (°C)
41.7 °C