Key Documents
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5F2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.463
Densité
1.207 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
Clé InChI
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
124.0 °F
Point d'éclair (°C)
51.1 °C