Key Documents
718130
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-oxadiazole
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H2F3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
155-160 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Nc1nnc(o1)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F3N3O/c4-3(5,6)1-8-9-2(7)10-1/h(H2,7,9)
Clé InChI
VMBAPDLMDFSJBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable