717592
2-Chloroadenine
96%
Synonyme(s) :
2-Chloro-6-aminopurine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
384-389 °C
Chaîne SMILES
Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N