Key Documents
715476
Sigma-Aldrich
Pyrido[2,3-b]pyrazin-7-ylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16BN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
167-172 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
Clé InChI
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable