Key Documents
708178
Sigma-Aldrich
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H4ClNOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
114-118 °C
Chaîne SMILES 
ClC(=O)c1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H4ClNOS/c9-7(11)8-10-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H
Clé InChI
AOIGQLLPWDXVGB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3