689599
Benzyldimethyloctylammoniumchlorid
≥96.0% (AT)
Synonyme(s) :
N,N-dimethyl-N-octyl-benzenemethanaminium chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96.0% (AT)
Forme
powder
Chaîne SMILES
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C17H30N.ClH/c1-4-5-6-7-8-12-15-18(2,3)16-17-13-10-9-11-14-17;/h9-11,13-14H,4-8,12,15-16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
PXFDQFDPXWHEEP-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable