665444
6-Amino-1,3-dipropyluracil
97%
Synonyme(s) :
6-Amino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
134-139 °C
Chaîne SMILES
CCCN1C(N)=CC(=O)N(CCC)C1=O
InChI
1S/C10H17N3O2/c1-3-5-12-8(11)7-9(14)13(6-4-2)10(12)15/h7H,3-6,11H2,1-2H3
Clé InChI
WWYIZMBRAYKRFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable