Key Documents
660426
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
2-4 nm avg. part. size (TEM), octanethiol functionalized, 2 % (w/v) in toluene
Synonyme(s) :
Octylthiol functionalized gold nanoparticles
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Description
nanoparticles
Forme
nanoparticles
solution
Concentration
2 % (w/v) in toluene
Taille moy. des particules
2-4 nm (TEM)
Densité
0.8737 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCS[Au]
InChI
1S/C8H18S.Au/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h9H,2-8H2,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
NXXPCKKHXAOGCX-UHFFFAOYSA-M
Caractéristiques et avantages
Useful for the self-assembly of gold structures for nanoelectronics.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup