658421
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride
97%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
p-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, Methyl 4-nitro-L-phenylalaninate hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
product name
(S)-(+)-4-Nitrophenylalanine methyl ester hydrochloride, 97%
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
210-214 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O4.ClH/c1-16-10(13)9(11)6-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-5,9H,6,11H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
Clé InChI
BTHMRXRBXYHLRA-FVGYRXGTSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable