Key Documents
647195
Sigma-Aldrich
5-Cyanophthalide
97%
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 5-Cyano-3H-isobenzofuranone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
201-205 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
InChI
1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
Clé InChI
XEEGWTLAFIZLSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable