Key Documents
595918
Sigma-Aldrich
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane
97%
Synonyme(s) :
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
About This Item
Formule linéaire :
Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4560 (lit.)
Point d'ébullition
75-77 °C/20.6 mmHg (lit.)
Densité
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CCCCCl
InChI
1S/C8H15ClSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h4-5,7H2,1-3H3
Clé InChI
UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Application
(5-Chloro-1-pentynyl)trimethylsilane can be used to synthesize 5-trimethylsilyl-4-pentynyllithium (TMSPLi), which can be used as an initiator in the polymerization of styrene.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
"Acetylene-Functionalized Lithium Initiators for Anionic Polymerization. Powerful Precursors for ?Click? Chemistry"
Touris A, et al.
Macromolecules, 44(07), 1886-1893 (2011)