Key Documents
589535
Sigma-Aldrich
1,3-Propanediol-d8
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
DOCD2CD2CD2OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
214 °C (lit.)
Pf
-27 °C (lit.)
Densité
1.162 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2/i1D2,2D2,3D2,4D,5D
Clé InChI
YPFDHNVEDLHUCE-JVKIUYSHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
199.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.3 °C - closed cup