589446
1-Phenylethan-1,2,2,2-d4-ol
98 atom % D
Synonyme(s) :
sec-Phenethyl-α,β,β,β-d4 alcohol, sec-Phenethyl-1,2,2,2-d4 alcohol
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
204 °C/745 mmHg
Pf
19-20 °C
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1D3,7D
Clé InChI
WAPNOHKVXSQRPX-CWIRFKENSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup