Key Documents
589098
Sigma-Aldrich
Methyl 4-oxobutanoate
90%
Synonyme(s) :
β-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, β-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-(Methoxycarbonyl)propanal, 3-(Methoxycarbonyl)propionaldehyde, 3-Carbomethoxypropionaldehyde, 3-Formylpropionic acid methyl ester, 4-Oxobutanoic acid methyl ester
About This Item
Formule linéaire :
H3COCOCH2CH2CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Impuretés
≤10% 4-oxobutanoic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.424 (lit.)
Point d'ébullition
187-188 °C (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O3/c1-8-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
DLZVZNAPRCRXEG-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl 4-oxobutanoate may be used as a starting material to synthesize (-)-deoxoprosophylline, a piperidine alkaloid with therapeutic potential.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
187.0 °F
Point d'éclair (°C)
86.1 °C
"Concise asymmetric synthesis of (-)-deoxoprosophylline"
Liu C-R, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19(23), 2731-2734 (2008)