Key Documents
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
Synonyme(s) :
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
About This Item
Formule linéaire :
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
382.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
Clé InChI
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
Description générale
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable