Key Documents
558109
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5150 (lit.)
Point d'ébullition
206-207 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves