Key Documents
558095
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol
97%, optical purity99% (ee) (GLC)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +15.8°, c = 1% in chloroform
Pureté optique
99% (ee) (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.5150 (lit.)
Point d'ébullition
206-207 °C (lit.)
Densité
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
GDWRKZLROIFUML-VIFPVBQESA-N
Description générale
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be efficiently racemized using an aminocyclopentadienyl ruthenium complex.
Application
(S)-(+)-4-Phenyl-2-butanol can be used in the preparation of antihypertensive agents, bufeniode and labetalol.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Xerogel-encapsulated W110A secondary alcohol dehydrogenase from Thermoanaerobacter ethanolicus performs asymmetric reduction of hydrophobic ketones in organic solvents.
Musa MM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(17), 3091-3094 (2007)
Aminocyclopentadienyl ruthenium complexes as racemization catalysts for dynamic kinetic resolution of secondary alcohols at ambient temperature.
Choi JH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(6), 1972-1977 (2004)