Key Documents
541893
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Ammonium fluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
NH4BF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
eCl@ss :
38120126
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
Clé InChI
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable