520748
Palladium(II) oxide
99.97% trace metals basis
Synonyme(s) :
Palladium monoxide, Palladium oxide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.97% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Composition
Pd, 85-87%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: palladium
Pf
870 °C (lit.)
Densité
8.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Pd]
InChI
1S/O.Pd
Clé InChI
HBEQXAKJSGXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable