520438
5-Bromo-2-fluoropyridine
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.5325 (lit.)
Point d'ébullition
162-164 °C/750 mmHg (lit.)
Densité
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Clé InChI
MYUQKYGWKHTRPG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter