Key Documents
491349
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethylene-13C2 bromohydrin
About This Item
Formule linéaire :
Br13CH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.95
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.493 (lit.)
Point d'ébullition
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1+1,2+1
Clé InChI
LDLCZOVUSADOIV-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup