Key Documents
489026
Sigma-Aldrich
DL-Lysine-3,3,4,4,5,5,6,6-d8 dihydrochloride
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CD2)4CH(NH2)CO2H·2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Forme
solid
Pf
190 °C (lit.)
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i1D2,2D2,3D2,4D2;;
Clé InChI
JBBURJFZIMRPCZ-VHGLFXLXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable