480657
4-Morpholinopyridine
97%
Synonyme(s) :
4-(4-Morpholinyl)pyridine, 4-(4-Pyridinyl)morpholine, N-(4-Pyridinyl)morpholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
102-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CN(CCO1)c2ccncc2
InChI
1S/C9H12N2O/c1-3-10-4-2-9(1)11-5-7-12-8-6-11/h1-4H,5-8H2
Clé InChI
QJWQYVJVCXMTJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable