Key Documents
47691
Sigma-Aldrich
Fmoc-α-Me-Ala-OH
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
Fmoc-α-aminoisobutyric acid, Fmoc-α-methylalanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.36
Numéro Beilstein :
5604328
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Pf
182-188 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-19(2,17(21)22)20-18(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H,21,22)
Clé InChI
HOZZVEPRYYCBTO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Aleksandra Balliu et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 18(14), 1396-1407 (2017-04-23)
A 42-residue polypeptide conjugated to a small-molecule organic ligand capable of targeting the phosphorylated side chain of Ser15 was shown to bind glycogen phosphorylase a (GPa) with a K