Key Documents
458147
Sigma-Aldrich
Poly[trimethylolpropane/di(propylene glycol)-alt-adipic acid/phthalic anhydride], polyol
average Mn ~500
Synonyme(s) :
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, hexanedioic acid and 1,3-isobenzofurandione
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pds éq.
200
Poids mol.
average Mn ~500
Indice de réfraction
n20/D 1.472 (lit.)
Viscosité
1,500 cP(25 °C)(lit.)
Point d'ébullition
>250 °C (lit.)
Pf
<−25 °C (lit.)
Fonctionnalité hydroxyle
2.5
Indice d'hydroxyle
300 mg KOH/g
Densité
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H4O3.C6H10O4.2C6H14O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-5(7)3-9-4-6(2)8;1-2-6(3-7,4-8)5-9/h1-4H;1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-8H,3-4H2,1-2H3;7-9H,2-5H2,1H3
Clé InChI
OODDSGCGIVJJFS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1