450006
Chlorure de sodium
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.33 (1.00 mmHg) at 865 °C hPa
Gamme de produits
AnhydroBeads™
Pureté
99.999% trace metals basis
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
pH
7
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Informations légales
À utiliser avec
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable