428426
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Contient
Na2CO3 as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Point d'ébullition
70-75 °C/2.5 mmHg (lit.)
Densité
1.115 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCBr
InChI
1S/C8H19BrOSi/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6-7H2,1-5H3
Clé InChI
JBKINHFZTVLNEM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used as a reagent for the selective N-alkylation of 5-piperazin-1-yl-1H-indole and (1H-indol-2-yl)-piperazin-1-yl-methanone and also in the synthesis of 2-[3-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)thio]-1H-indol-5-yloxy]ethanol.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup