Key Documents
418064
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide solution
5.0-6.0 M in nonane
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro Beilstein :
1098280
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
5.0-6.0 M in nonane
Impuretés
<4% water
Indice de réfraction
n20/D 1.399
Densité
0.817 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Clé InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
84.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
29 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter