Key Documents
413607
Sigma-Aldrich
Barium bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Barium dibromide
About This Item
Formule linéaire :
BaBr2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
297.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Gamme de produits
AnhydroBeads
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
beads
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Taille des particules
−10 mesh
Chaîne SMILES 
Br[Ba]Br
InChI
1S/Ba.2BrH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clé InChI
NKQIMNKPSDEDMO-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
À utiliser avec
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable