408360
Di(trimethylolpropane) tetraacrylate
average Mw 466
Synonyme(s) :
Bistrimethylolpropane tetraacrylate
About This Item
Produits recommandés
Forme
viscous liquid
Poids mol.
average Mw 466
Contient
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Densité
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(COCC(CC)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C24H34O9/c1-7-19(25)30-15-23(11-5,16-31-20(26)8-2)13-29-14-24(12-6,17-32-21(27)9-3)18-33-22(28)10-4/h7-10H,1-4,11-18H2,5-6H3
Clé InChI
XRMBQHTWUBGQDN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3