Key Documents
403237
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II)
95%
Synonyme(s) :
PdCl2[P(cy)3]2
About This Item
Formule linéaire :
[(C6H11)3P]2PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
738.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
270 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C4CCC(CC4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/2C18H33P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*16-18H,1-15H2;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
VUYVXCJTTQJVKJ-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) is widely employed as catalyst precursor in various carbon-carbon and carbon-heteroatom bond forming reactions.
Application
Catalyst for C-C and C-N coupling reaction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dichlorobis (tricyclohexylphosphine) palladium.
Carpentier JF, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2008)