Key Documents
399701
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +6.5°, c = 2 in methylene chloride
Pureté optique
ee: 98% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.442 (lit.)
Point d'ébullition
100 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m0/s1
Clé InChI
VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
Application
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)