393290
Tris(dimethylamino)phosphine
97%
Synonyme(s) :
(Me2N)3P, Hexamethyltriamidophosphite, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT, Hexamethylphosphorous triamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Reductions
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Wittig Reaction
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
Point d'ébullition
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
CN(C)P(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3P/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h1-6H3
Clé InChI
XVDBWWRIXBMVJV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Ligand in the preparation of arene-ruthenium(II) complex which is used as a catalyst in hydration of nitriles to amides.
- Phosphorus source along with InCl3 in the synthesis of InP colloidal quantum dots (QDs).
- Deoxygenating agent for some α-dicarbonyl compounds in the presence of fullerene C60.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
La plateforme Catalexis améliore la catalyse en optimisant numériquement la sélection des catalyseurs afin d'identifier les ligands phosphines les plus efficaces pour les réactions de couplage croisé.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.
The Catalexis platform enhances catalysis by digitally optimizing catalyst selection to identify the most effective phosphine ligands for cross-coupling reactions.