Key Documents
387843
Sigma-Aldrich
5-Bromopentyl acetate
96%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2(CH2)5Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.08
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Point d'ébullition
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
Clé InChI
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves