386545
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.23 psi ( 20 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.479 (lit.)
Densité
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
Clé InChI
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter