Key Documents
377317
Sigma-Aldrich
1-Methylnaphthalene-d10
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
C10D7CD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.614 (lit.)
Point d'ébullition
240-243 °C (lit.)
Densité
1.070 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H10/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10/h2-8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
QPUYECUOLPXSFR-UZHHFJDZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.00 °C - closed cup