Key Documents
328669
Sigma-Aldrich
Tetravinyltin
97%
Synonyme(s) :
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
About This Item
Formule linéaire :
Sn(CH=CH2)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.89
Numéro Beilstein :
3535492
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: tin
Indice de réfraction
n20/D 1.501 (lit.)
Point d'ébullition
160-163 °C (lit.)
Densité
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
Clé InChI
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup