323527
Selenium tetrachloride
Synonyme(s) :
Selenium (Ⅳ) chloride
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder or crystals
Concentration
35.0-36.5% Se (after reduction with sulphite, gravimetric)
Densité
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Se](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl4Se/c1-5(2,3)4
Clé InChI
LNBXMNQCXXEHFT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.