280143
2-Amino-α-(methoxyimino)-4-thiazoleacetic acid, predominantly syn
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Pf
192 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CO\N=C(\C(O)=O)c1csc(N)n1
InChI
1S/C6H7N3O3S/c1-12-9-4(5(10)11)3-2-13-6(7)8-3/h2H,1H3,(H2,7,8)(H,10,11)/b9-4+
Clé InChI
NLARCUDOUOQRPB-RUDMXATFSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable