Key Documents
274089
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoxazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.57
Numéro Beilstein :
115982
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.566 (lit.)
Point d'ébullition
201-202 °C (lit.)
Pf
7 °C (lit.)
Densité
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
Clé InChI
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reaction of 2-chlorobenzoxazole with anthranilic acids and 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
J Sam et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(8), 1445-1446 (1968-08-01)