Key Documents
272078
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphorquinone
99%
Synonyme(s) :
(1S)-(+)-Bornanedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.22
Numéro Beilstein :
2613999
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +100°, c = 1.9 in toluene
Pf
197-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)C2=O
InChI
1S/C10H14O2/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
Clé InChI
VNQXSTWCDUXYEZ-QUBYGPBYSA-N
Application
Bioreduction of quinones and other ketones by red algae.
Chiral starting material.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable