252077
1,4-Dibromopentane
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5085 (lit.)
Point d'ébullition
98-99 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
−34.4 °C (lit.)
Densité
1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Br)CCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c1-5(7)3-2-4-6/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Application
- pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid
- 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane
- Boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter