252069
Chlorodifluoroacetic anhydride
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.347 (lit.)
Point d'ébullition
96-97 °C (lit.)
Densité
1.395 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(Cl)C(=O)OC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4Cl2F4O3/c5-3(7,8)1(11)13-2(12)4(6,9)10
Clé InChI
VBJIFLOSOQGDRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- for dual element acetylation tagging derivatization of amines by using microwave sustained helium emission detector
- as derivatization reagent in determination of estrone and 17β-estradiol in hair by GC-MS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter