Key Documents
250066
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide solution
anhydrous, 1.0 M in dibromomethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AlBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
anhydrous
Pression de vapeur
1 mmHg ( 81.3 °C)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: aluminum
Concentration
1.0 M in dibromomethane
Densité
2.522 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Clé InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable