237337
2-Propylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.547 (lit.)
Point d'ébullition
222-224 °C (lit.)
Densité
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCc1ccccc1N
InChI
1S/C9H13N/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7H,2,5,10H2,1H3
Clé InChI
WKURVXXDGMYSDP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter