230847
5-Methyl-1,10-phenanthroline
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
powder
Pf
113-114 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
Cc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C13H10N2/c1-9-8-10-4-2-6-14-12(10)13-11(9)5-3-7-15-13/h2-8H,1H3
Clé InChI
UJAQYOZROIFQHO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable