Key Documents
219517
Sigma-Aldrich
Glycine sodium salt hydrate
98%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Glycine monosodium salt hydrate
About This Item
Formule linéaire :
H2NCH2CO2Na · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.05 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Glycine sodium salt hydrate, 98%
Pureté
98%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
197-201 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
[Na+].[H]O[H].NCC([O-])=O
InChI
1S/C2H5NO2.Na.H2O/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H,4,5);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
CIJQGPVMMRXSQW-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable