Key Documents
213810
Sigma-Aldrich
Diethylcyanamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2NCN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Point d'ébullition
186-188 °C (lit.)
Densité
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCN(CC)C#N
InChI
1S/C5H10N2/c1-3-7(4-2)5-6/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
ZZTSQZQUWBFTAT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Diethylcyanamide reacts with hexane solution of lithium diethylamide to yield lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate.
Application
Diethylcyanamide was used in the preparation of N,N′−substituted-5,5′−diamino-3,3′-bi-1,2,4-oxadiazoles.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scott D Bunge et al.
Inorganic chemistry, 48(16), 8037-8043 (2009-07-25)
Diethylcyanamide is added to a hexanes solution of lithium diethylamide [LiN(CH(2)CH(3))(2)] resulting in the formation of lithium 1,1,3,3-tetraethylguanidinate, [Li(mu-TEG)](6) (1). Upon successful isolation of 1, the metathesis reaction of MX(2) (MX(2) = MnBr(2), FeBr(2), CoBr(2), and ZnCl(2)) with [Li(mu-TEG)](6) and
N, N′-disubstituted-5, 5′-diamino-3, 3′-bi-1,2,4-oxadiazoles.
Witteveen AJ, et al.
Rec. Trav. Chim., 89(2), 121-128 (1970)